Stampa…
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR200004-100MG OR200004-250MG
APOSOR200004-100MGEA 661 EUR
APOSOR200004-100MG APOSOR200004-250MG
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₇H₂₃NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11223632
CAS Number: 1203685-64-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III