Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR200003-1G OR200003-250MG OR200003-500MG OR200003-2.5G OR200003-5G
APOSOR200003-1GEA 425 EUR
APOSOR200003-1G APOSOR200003-250MG APOSOR200003-500MG APOSOR200003-2.5G APOSOR200003-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbaldehyde
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
Peso molecolare: 146,15 g/mol
Punto di fusione: 143…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09910326
CAS Number: 136117-73-2