Stampa…
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR20-1G OR20-5G
APOSOR20-1GEA 88.6 EUR
APOSOR20-1G APOSOR20-5G
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₇BrN₂
Punto di fusione: 73…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01940433
CAS Number: 149739-65-1