Stampa…
1-[2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)ethyl]pyrrolidine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1996-250MG OR1996-1G
APOSOR1996-250MGEA 145 EUR
APOSOR1996-250MG APOSOR1996-1G
1-[2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)ethyl]pyrrolidine 95+%
1-[2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)ethyl]pyrrolidine
Formula: C₁₃H₂₀N₂O
Punto di fusione: 83…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00202972
CAS Number: 387358-44-3