Stampa…
p-Tolyl chloroformate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Methylphenyl chloroformate
OR1994-1G OR1994-500MG OR1994-5G
APOSOR1994-1GEA 58 EUR
APOSOR1994-1G APOSOR1994-500MG APOSOR1994-5G
p-Tolyl chloroformate
p-Tolyl chloroformate
Formula: C₈H₇ClO₂
Punto di ebollizione: 99.5 °C/20mmHg
Densità: 1.188 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013255
CAS Number: 937-62-2
EINECS: 213-332-8
UN: 3277
ADR: 6.1+8 II