Stampa…
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate
OR1990-10G OR1990-25G OR1990-5G
APOSOR1990-10GEA 143 EUR
APOSOR1990-10G APOSOR1990-25G APOSOR1990-5G
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate
Formula: C₇H₁₀O₂
Peso molecolare: 126,1531 g/mol
Punto di ebollizione: 76…78 °C
Densità: 1,031 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00239506
CAS Number: 25662-28-6