Stampa…
N-Boc-4-piperidineethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Boc-4-Piperidineethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)piperidine, N-BOC protected
OR1989-25G OR1989-5G OR1989-1G
APOSOR1989-25GEA 97.4 EUR
APOSOR1989-25G APOSOR1989-5G APOSOR1989-1G
N-Boc-4-piperidineethanol
N-Boc-4-piperidineethanol
Formula: C₁₂H₂₃NO₃
Peso molecolare: 229,3159 g/mol
Punto di ebollizione: 120…150 °C/0,5mmHg
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03427086
CAS Number: 89151-44-0