Stampa…
6-Hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Hydroxy-4-pyrimidinecarboxylic acid, 1,6-Dihydro-6-oxo-4-pyrimidinecarboxylic acid
OR1988-25G OR1988-5G OR1988-1G
APOSOR1988-25GEA 253 EUR
APOSOR1988-25G APOSOR1988-5G APOSOR1988-1G
6-Hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid 97%
6-Hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid
Formula: C₅H₄N₂O₃
Peso molecolare: 140,0969 g/mol
Punto di fusione: 276 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00023267
CAS Number: 6299-87-2