Stampa…
3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1978-1G OR1978-5G OR1978-10G
APOSOR1978-1GEA 14.7 EUR
APOSOR1978-1G APOSOR1978-5G APOSOR1978-10G
3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₇BrN₂
Peso molecolare: 211,0600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056208
CAS Number: 56051-32-2