Stampa…
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1969-1G OR1969-250MG OR1969-5G
APOSOR1969-1GEA 43 EUR
APOSOR1969-1G APOSOR1969-250MG APOSOR1969-5G
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₉H₉N₃
Punto di fusione: 174…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01693715
CAS Number: 5591-70-8