Stampa…
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR1967-250G OR1967-500G OR1967-1KG
APOSOR1967-250GEA 55.1 EUR
APOSOR1967-250G APOSOR1967-500G APOSOR1967-1KG
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Formula: C₉H₁₆N₂
Punto di ebollizione: 80…83 °C
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 1,018 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006930
CAS Number: 6674-22-2
EINECS: 229-713-7
UN: 3267
ADR: 8,II