Stampa…
5-Bromo-2-iodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1964-100G OR1964-25G
APOSOR1964-100GEA 139 EUR
APOSOR1964-100G APOSOR1964-25G
5-Bromo-2-iodopyridine
5-Bromo-2-iodopyridine
Formula: C₅H₃BrIN
Punto di fusione: 113…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00691506
CAS Number: 223463-13-6