1-Bromo-4-chlorobenzene 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Bromochlorobenzene
OR1960-1KG
OR1960-250G
OR1960-5KG
APOSOR1960-1KGEA
55.1
EUR
APOSOR1960-1KG
APOSOR1960-250G
APOSOR1960-5KG
1-Bromo-4-chlorobenzene 98+%
1-Bromo-4-chlorobenzene
Formula:
C₆H₄BrCl Punto di ebollizione: 196 °C Punto di fusione: 63…67 °C Densità: 1,651 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000600 CAS Number: 106-39-8 EINECS: 203-392-3 |