Stampa…
1-Butyne
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR19587-100G OR19587-25G
APOSOR19587-100GEA 408 EUR
APOSOR19587-100G APOSOR19587-25G
1-Butyne
1-Butyne
Formula: C₄H₆
Peso molecolare: 54,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 107-00-6
UN: 2452
ADR: 2.1,