Stampa…
L(+)-α-Phenylglycine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-Phg-OH, L-(+)-2-Phenylglycine
OR19581-100G OR19581-25G OR19581-500G
APOSOR19581-100GEA 19 EUR
APOSOR19581-100G APOSOR19581-25G APOSOR19581-500G
L(+)-α-Phenylglycine 97%
L(+)-α-Phenylglycine
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064403
CAS Number: 2935-35-5