Stampa…
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, Pyrrolidinoethylamine
OR19557-100G OR19557-25G OR19557-5G
APOSOR19557-100GEA 207 EUR
APOSOR19557-100G APOSOR19557-25G APOSOR19557-5G
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine 98%
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
Formula: C₆H₁₄N₂
Peso molecolare: 114,19 g/mol
Punto di ebollizione: 161 °C
Densità: 0,901 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003182
CAS Number: 7154-73-6
EINECS: 230-509-5
UN: 2734
ADR: 8+3,II