Stampa…
(S)-Glycidyl trityl ether 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR19556-100G OR19556-25G
APOSOR19556-100GEA 101 EUR
APOSOR19556-100G APOSOR19556-25G
(S)-Glycidyl trityl ether 98%
(S)-Glycidyl trityl ether
Formula: C₂₂H₂₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00273373
CAS Number: 129940-50-7