Stampa…
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,6-Dioxaoctanedioic acid
OR19555-1G OR19555-5G
APOSOR19555-1GEA 43.5 EUR
APOSOR19555-1G APOSOR19555-5G
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
Formula: C₆H₁₀O₆
Peso molecolare: 178.14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00054502
CAS Number: 23243-68-7