Stampa…
Dimethyl acetylenedicarboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR1955-100G OR1955-25G OR1955-250G
APOSOR1955-100GEA 43.5 EUR
APOSOR1955-100G APOSOR1955-25G APOSOR1955-250G
Dimethyl acetylenedicarboxylate 98%
Dimethyl acetylenedicarboxylate
Formula: C₆H₆O₄
Punto di ebollizione: 95…98 °C/19mmHg
Punto di fusione: –18 °C
Densità: 1,156 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008456
CAS Number: 762-42-5
EINECS: 212-098-4
UN: 3265
ADR: 8,II