Stampa…
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid, 3H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid, 1H-1,2,3-Triazole-4-carboxylic acid, 3H-1-2-3-Triazole-4-carboxylic-acid, 4-Carboxy-1H-1,2,3-triazole
OR19545-5G OR19545-1G
APOSOR19545-5GEA 524 EUR
APOSOR19545-5G APOSOR19545-1G
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid
Formula: C₃H₃N₃O₂
Peso molecolare: 113,08 g/mol
Punto di fusione: 260…261 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00196046
CAS Number: 16681-70-2