Stampa…
3,4-Xilidina 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,4-Dimethylaniline, 4-Amino-o-xylene
OR1954-1KG OR1954-250G
APOSOR1954-1KGEA 306 EUR
APOSOR1954-1KG APOSOR1954-250G
3,4-Xilidina 97%
3,4-Xilidina
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 226…228 °C
Punto di fusione: 48…52 °C
Densità: 1,076 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007810
CAS Number: 95-64-7
EINECS: 202-437-4
UN: 3452
ADR: 6.1,II