Stampa…
6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-6-nitro-1,3-benzodioxole
OR19538-1G OR19538-500MG OR19538-5G
APOSOR19538-1GEA 66.9 EUR
APOSOR19538-1G APOSOR19538-500MG APOSOR19538-5G
6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-amine
6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-amine
Formula: C₇H₆N₂O₄
Peso molecolare: 182,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00184722
CAS Number: 64993-07-3