Stampa…
2,7-Dibromonaphthalene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR19537-10G OR19537-5G OR19537-25G
APOSOR19537-10GEA 61.1 EUR
APOSOR19537-10G APOSOR19537-5G APOSOR19537-25G
2,7-Dibromonaphthalene 98%
2,7-Dibromonaphthalene
Formula: C₁₀H₆Br₂
Peso molecolare: 285,97 g/mol
Punto di fusione: 139…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00238580
CAS Number: 58556-75-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III