Stampa…
4-(Aminoethyl)-1-N-boc-piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Aminoethyl)-1-N-Boc-piperidine, 4-(2-Aminoethyl)piperidine, N1-BOC protected, tert-butyl 4-(2-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate
OR19534-1G OR19534-5G
APOSOR19534-1GEA 78.6 EUR
APOSOR19534-1G APOSOR19534-5G
4-(Aminoethyl)-1-N-boc-piperidine
4-(Aminoethyl)-1-N-boc-piperidine
Formula: C₁₂H₂₄N₂O₂
Peso molecolare: 228,3312 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038459
CAS Number: 146093-46-1
UN: 3259
ADR: 8,III