Stampa…
3-Butyne-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1952-25G OR1952-100G OR1952-500G
APOSOR1952-25GEA 21.9 EUR
APOSOR1952-25G APOSOR1952-100G APOSOR1952-500G
3-Butyne-1-ol
3-Butyne-1-ol
Formula: C₄H₆O
Punto di ebollizione: 128…130 °C
Punto di fusione: –63,6 °C
Densità: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002955
CAS Number: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
UN: 1986
ADR: 3+6.1,III