Stampa…
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: D-Phenylglycinol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol
OR19518-25G OR19518-5G OR19518-100G
APOSOR19518-25GEA 49.5 EUR
APOSOR19518-25G APOSOR19518-5G APOSOR19518-100G
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol 97%
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,18 g/mol
Punto di fusione: 75…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008062
CAS Number: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5