Stampa…
2-Bromo-N,N-dimethylpyridin-4-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-4-(dimethylamino)pyridine
OR19500-1G OR19500-5G OR19500-10G
APOSOR19500-1GEA 90.2 EUR
APOSOR19500-1G APOSOR19500-5G APOSOR19500-10G
2-Bromo-N,N-dimethylpyridin-4-amine 98%
2-Bromo-N,N-dimethylpyridin-4-amine
Formula: C₇H₉BrN₂
Peso molecolare: 201,0600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11036210
CAS Number: 396092-82-3