Stampa…
1-Propanesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR19492-100G OR19492-500G
APOSOR19492-100GEA 0 EUR
APOSOR19492-100G APOSOR19492-500G
1-Propanesulphonyl chloride 97%
1-Propanesulphonyl chloride
Formula: C₃H₇ClO₂S
Punto di ebollizione: 78…79 °C/15mmHg
Densità: 1,267 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 97 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007462
CAS Number: 10147-36-1
EINECS: 233-414-7
UN: 3265
ADR: 8,II