Stampa…
5-Methoxysalicylaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Hydroxy-m-anisaldehyde, 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
OR1949-25G OR1949-5G OR1949-100G
APOSOR1949-25GEA 200 EUR
APOSOR1949-25G APOSOR1949-5G APOSOR1949-100G
5-Methoxysalicylaldehyde 98%
5-Methoxysalicylaldehyde
Formula: C₈H₈O₃
Punto di ebollizione: 103 °C/2,5mmHg
Punto di fusione: 4 °C
Densità: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003332
CAS Number: 672-13-9