Stampa…
3,5-Dichlorotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR19487-25G OR19487-100G
APOSOR19487-25GEA 105 EUR
APOSOR19487-25G APOSOR19487-100G
3,5-Dichlorotoluene
3,5-Dichlorotoluene
Formula: C₇H₆Cl₂
Punto di ebollizione: 78…79 °C/9mmHg
Punto di fusione: 24…26 °C (subl.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035819
CAS Number: 25186-47-4