Stampa…
2-Bromo-4-(tert-butyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR19485-25G OR19485-5G
APOSOR19485-25GEA 112 EUR
APOSOR19485-25G APOSOR19485-5G
2-Bromo-4-(tert-butyl)aniline
2-Bromo-4-(tert-butyl)aniline
Formula: C₁₀H₁₄BrN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052693
CAS Number: 103273-01-4