Stampa…
5-Bromoisophthalic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR19484-25G OR19484-100G
APOSOR19484-25GEA 58 EUR
APOSOR19484-25G APOSOR19484-100G
5-Bromoisophthalic acid 97%
5-Bromoisophthalic acid
Formula: C₈H₅BrO₄
Punto di fusione: 276…278 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00152019
CAS Number: 23351-91-9