Stampa…
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR19480-1G OR19480-250MG OR19480-5G
APOSOR19480-1GEA 241 EUR
APOSOR19480-1G APOSOR19480-250MG APOSOR19480-5G
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Punto di fusione: 47…49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08060493
CAS Number: 343880-24-0