Stampa…
3,5-Dibromopyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1947-100G OR1947-25G OR1947-500G
APOSOR1947-100GEA 49.5 EUR
APOSOR1947-100G APOSOR1947-25G APOSOR1947-500G
3,5-Dibromopyridine 98%
3,5-Dibromopyridine
Formula: C₅H₃Br₂N
Peso molecolare: 236,89 g/mol
Punto di ebollizione: 222 °C
Punto di fusione: 110…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014634
CAS Number: 625-92-3
EINECS: 210-916-4