Stampa…
3-Bromoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1946-100G OR1946-25G
APOSOR1946-100GEA 52.2 EUR
APOSOR1946-100G APOSOR1946-25G
3-Bromoquinoline
3-Bromoquinoline
Formula: C₉H₆BrN
Punto di ebollizione: 274…276 °C
Punto di fusione: 13…15 °C
Densità: 1,533 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006767
CAS Number: 5332-24-1
EINECS: 226-237-1