Stampa…
Acido 3-amminobenzoico 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1944-100G OR1944-500G
APOSOR1944-100GEA 0 EUR
APOSOR1944-100G APOSOR1944-500G
Acido 3-amminobenzoico 97%
Acido 3-amminobenzoico
Formula: C₇H₇NO₂
Punto di fusione: 172…180 °C
Densità: 1,506 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007795
CAS Number: 99-05-8
EINECS: 202-724-4