Stampa…
(2-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR1939-100G OR1939-5G
APOSOR1939-100GEA 82.8 EUR
APOSOR1939-100G APOSOR1939-5G
(2-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride
(2-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride
Formula: C₆H₈ClN₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00060205
CAS Number: 6293-87-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II