Cyclopropanemethylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₉N Punto di ebollizione: 84…85 °C Densità: 0,82 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 2 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00037147 CAS Number: 2516-47-4 EINECS: 219-737-6 UN: 2733 ADR: 3+8,II |