Stampa…
3-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1933-1G OR1933-25G OR1933-5G
APOSOR1933-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1933-1G APOSOR1933-25G APOSOR1933-5G
3-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
3-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BClO₄
Punto di fusione: 174…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659874
CAS Number: 603122-82-3