Stampa…
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Ethoxy-3,5-dimethylbenzeneboronic acid, 4-Ethoxy-3,5-dimethylphenylboronic acid, (4-Ethoxy-3,5-dimethylphenyl)boronic acid, 3,5-Dimethyl-4-ethoxybenzeneboronic acid
OR1931-25G OR1931-5G
APOSOR1931-25GEA 231 EUR
APOSOR1931-25G APOSOR1931-5G
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₅BO₃
Punto di fusione: 206…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179463
CAS Number: 850568-59-1