Stampa…
4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1929-1G OR1929-25G OR1929-5G
APOSOR1929-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1929-1G APOSOR1929-25G APOSOR1929-5G
4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid 98%
4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BClO₄
Punto di fusione: 236…238 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06656268
CAS Number: 136496-72-5