Stampa…
4-Ethoxy-3-methylbenzeneboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Ethoxy-3-methylphenylboronic acid
OR1925-1G OR1925-5G OR1925-25G
APOSOR1925-1GEA 66.9 EUR
APOSOR1925-1G APOSOR1925-5G APOSOR1925-25G
4-Ethoxy-3-methylbenzeneboronic acid 97%
4-Ethoxy-3-methylbenzeneboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₃
Peso molecolare: 180,01 g/mol
Punto di fusione: 168…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06659870
CAS Number: 850568-08-0