Stampa…
1-Methyl-2-indoleboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1-Methyl-1H-indol-2-yl)boronic acid
OR1923-1G OR1923-250MG
APOSOR1923-1GEA 179 EUR
APOSOR1923-1G APOSOR1923-250MG
1-Methyl-2-indoleboronic acid 95%
1-Methyl-2-indoleboronic acid
Formula: C₉H₁₀BNO₂
Peso molecolare: 174,99 g/mol
Punto di fusione: 108…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01114668
CAS Number: 191162-40-0