5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₆BBrO₃ Punto di fusione: 196…200 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00093408 CAS Number: 89598-97-0 |