6-Aminopicolinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₆N₂O₂ Punto di fusione: 295…315 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00233711 CAS Number: 23628-31-1 |