Stampa…
2-Aminoisonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Aminopyridine-4-carboxylic acid
OR1916-25G OR1916-5G
APOSOR1916-25GEA 46.6 EUR
APOSOR1916-25G APOSOR1916-5G
2-Aminoisonicotinic acid
2-Aminoisonicotinic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
Peso molecolare: 138,13 g/mol
Punto di fusione: 300…302 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00233714
CAS Number: 13362-28-2