Stampa…
5-Aminonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1915-100G OR1915-25G OR1915-5G
APOSOR1915-100GEA 115 EUR
APOSOR1915-100G APOSOR1915-25G APOSOR1915-5G
5-Aminonicotinic acid
5-Aminonicotinic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
Punto di fusione: 293 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00129116
CAS Number: 24242-19-1