Stampa…
2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1913-25G OR1913-5G OR1913-10G
APOSOR1913-25GEA 36.4 EUR
APOSOR1913-25G APOSOR1913-5G APOSOR1913-10G
2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid 98%
2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid
Formula: C₇H₇NO₃
Punto di fusione: 165…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115721
CAS Number: 66572-55-2