Stampa…
2-Methoxyisonicotinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1912-5G OR1912-10G
APOSOR1912-5GEA 21.9 EUR
APOSOR1912-5G APOSOR1912-10G
2-Methoxyisonicotinic acid 98%
2-Methoxyisonicotinic acid
Formula: C₇H₇NO₃
Punto di fusione: 197…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115718
CAS Number: 105596-63-2