Stampa…
6-Hydroxypicolinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
OR1911-100G OR1911-25G
APOSOR1911-100GEA 193 EUR
APOSOR1911-100G APOSOR1911-25G
6-Hydroxypicolinic acid 95%
6-Hydroxypicolinic acid
Formula: C₆H₅NO₃
Peso molecolare: 139,11 g/mol
Punto di fusione: 270 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192220
CAS Number: 19621-92-2